Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 855,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
855,00 zł
Quality Level
form
powder
autoignition temp.
698 °F
concentration
48.0-49.5 % (w/w) (ethoxyl)
color
white
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
viscosity
7-15 mPa.s, 6 % in toluene/ethanol 80:20(25 °C)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI
1S/C28H54O11/c1-9-29-17-19-21(31-11-3)23(32-12-4)26(35-15-7)28(38-19)39-22-20(18-30-10-2)37-27(36-16-8)25(34-14-6)24(22)33-13-5/h19-28H,9-18H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
InChI key
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Application
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form coarse powder | form powder or granules | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| color white | color beige | color - | color - |
| density 1.14 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.14 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.14 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.14 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.47 (lit.) | refractive index n20/D 1.47 (lit.) | refractive index n20/D 1.47 (lit.) | refractive index n20/D 1.47 (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 46070-250G-F | 04061832344034 |
| 46070-1KG-F | 04061826101841 |