Przejdź do
44263
Diisopentyl phthalate
analytical standard
Synonim(y):
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(3-methylbutyl) ester, Bis(3-methylbutyl) phthalate, Diisoamyl phthalate, NSC 17070, Phthalic acid diisopentyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2134957
900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.485-1.489
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCCC(C)C)C1=CC=CC=C1C(OCCC(C)C)=O
InChI
1S/C18H26O4/c1-13(2)9-11-21-17(19)15-7-5-6-8-16(15)18(20)22-12-10-14(3)4/h5-8,13-14H,9-12H2,1-4H3
InChI key
JANBFCARANRIKJ-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Diisopentyl phthalate may be used as a reference standard in the quantification the analyte in polyvinyl chloride (PVC) medical devices by gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
424464956880137
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.485-1.489
refractive index
n20/D 1.477-1.481
refractive index
n20/D 1.479-1.483
refractive index
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
application(s)
environmental
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
application(s)
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
flash_point_f
330.8 °F
flash_point_c
166 °C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
605-50-5
CAS No.
605-50-5
CAS No.
605-50-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)