Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 731,00 zł 548,25 zł |
Informacje o tej pozycji
548,25 zł
Cena katalogowa731,00 złZaoszczędź 25%grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
impurities
DNases, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, phosphatases, none detected
pH
7.2±0.1 (25)
density
1.05 g/mL at 20 °C
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.04
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade reagent grade | grade - |
| product line BioUltra | product line BioUltra | product line - | product line BioXtra |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| form liquid | form liquid | form crystalline | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| density 1.05 g/mL at 20 °C | density 1.05 g/mL at 20 °C | density 1.39 g/cm3 at 20—25 °C, 1.41 g/cm3 at 20—25 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® hydrochloride buffer solution
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?