The formulation of this medium is considered proprietary. The composition is based on classical DMEM, including vitamins, minerals, and amino acids. In addition, this medium also contains FBS, antibiotics, and 4.25 g/L glucose.
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 627,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
627,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Gotowe do użycia nośniki typu "wszystko w jednym
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| shelf life 6 mo. | shelf life 6 mo. | shelf life 6 mo. | shelf life 6 mo. |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 415-500 | 04061832084367 |
| TMO362150-1280 | 04061841584810 |
| TMO362150-5280 | 04061841584865 |
-
what is composition of the media