Przejdź do
414-500
Synoviocyte Basal Medium (500 ml)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
370,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Podłoże podstawowe Synoviocyte zapewnia optymalne warunki hodowli dla zdrowia komórek, integralności danych i powtarzalności.
Pożywka podstawowa bez suplementu wzrostu
Application
Pożywka podstawowa dla synowiocytów (500 ml) została użyta na etapie głodzenia surowicy w celu przeprowadzenia testów wydzielania cytokin i hodowli tkankowej przy użyciu normalnych pierwotnych ludzkich fibroblastów maziowych (SF) i SF RA.
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
310-500410-500CN416-500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
shelf life
1 yr
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
414-50004061832082325