Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4010,00 zł
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
optical purity
enantiomeric excess: ≥95.0%
mp
183-185 °C
λ
2 % in methylene chloride (in hexane)
UV absorption
λ: 445-449 nm Amax
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/[C@H]1C(C)=CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-23,25-28,37H,15-16,24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+/t37-/m0/s1
InChI key
ANVAOWXLWRTKGA-NTXLUARGSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mp 183-185 °C | mp 183-185 °C | mp - | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| UV absorption λ: 445-449 nm Amax | UV absorption - | UV absorption λ: 445-449 nm Amax | UV absorption - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Carotene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 40395-1MG | 04061825699967 |