Przejdź do
39488
Pyrimidine nucleoside phosphorylase
recombinant, expressed in E. coli, ≥1300 U/mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
959,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
Specific activity:
≥1300 U/mL
Recombinant:
expressed in E. coli
959,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥1300 U/mL
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
Application
Pyrimidine nucleoside phosphorylase (PyNPase) may be used as a marker to predict the malignant potential of breast cancer, especially lymph node metastasis[1]. PyNPase is used to study breast cancer, specifically its role in angiogenesis[1].
Biochem/physiol Actions
Pyrimidine nucleoside phosphorylase (PyNPase) is a glycosyltransferase that catalyzes the conversion of pyrimidine nucleoside and phosphate to a pyrimidine base and α-D-ribose 1-phosphate[2]. PyNPase plays a significant role in breast cancer angiogenesis[1].
Other Notes
One unit will convert 1 μmole each of thymidine and phosphate to thymine and 2-deoxyribose 1-phosphate per minute at pH 7.4 and 25°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N2415540221N8264
specific activity
≥1300 U/mL
specific activity
≥10 units/mg protein
specific activity
≥25 units/mg protein
specific activity
≥10 units/mg protein
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
form
liquid
form
lyophilized powder
form
liquid
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)