Przejdź do
37291
Dihydroethidium
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Synonim(y):
2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenyl-9,10-dihydrophenanthridine, 3,8-Diamino-5,6-dihydro-5-ethyl-6-phenylphenanthridine, Hydroethidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.41
UNSPSC Code:
12161505
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5107482
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPCE)
form
solid
mol wt
315.41 g/mol
solubility
acetonitrile: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 358 nm; λem 461 nm, λex 392 nm; λem 410 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN1C(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3-c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H21N3/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14/h3-13,21H,2,22-23H2,1H3
InChI key
XYJODUBPWNZLML-UHFFFAOYSA-N
Application
Dihydroethidium (dHEt), a fluorescene probe, is used to detect the presence of reactive oxygen species (ROS) such as superoxides.
Redox indicator. Blue fluorescence until oxidized to ethidium.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
B-ring reduced analog of ethidium
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D700866807E7637
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
fluorescence
λex 358 nm; λem 461 nm, λex 392 nm; λem 410 nm in methanol
fluorescence
λex 370 nm; λem 420 nm (for cytoplasm of living cells), λex 535 nm; λem 610 nm (for chromatin of living cells)
fluorescence
λex 367 nm; λem 445 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with pyruvate)
fluorescence
λex 360 nm; λem 590 nm in PBS, λex 526 nm; λem 605 nm (10 mM TBE; pH 8.0;), λex 526 nm; λem 605 nm in aqueous buffer
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
solubility
acetonitrile: soluble, methanol: soluble
solubility
chloroform: 20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥95% (HPCE)
assay
≥95%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydroethidium
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How should stock solutions for item 37291, Dihydroethidium, be stored?
    1 answer
    1. The material should be soluble in ethanol, with dichloromethane (DCM) being a commonly used solvent for it.