Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
Ks20.8, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (320M-14), vial of 0.5 mL concentrate (320M-15), bottle of 1.0 mL predilute (320M-17), vial of 1.0 mL concentrate (320M-16), bottle of 7.0 mL predilute (320M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200-1:500
isotype
IgG2aκ
control
colon carcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... KRT20(54474)
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.
Powiązane treści
Przegląd immunohistochemii diagnostycznej podkreśla jej znaczenie w diagnostyce nowotworów i wykrywaniu chorób zakaźnych we współczesnej patologii klinicznej.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 320M-16 | 0841683135623 |
| 320M-15 | 0841683135616 |
| 320M-14 | 0841683135609 |
| 320M-18 | 0841683135647 |
| 320M-17 | 0841683135630 |