Przejdź do
31995
Barbital
BioXtra, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
5,5-Diethyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5,5-Diethylbarbituric acid, Barbitone, Veronal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.19
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-331-2
Beilstein/REAXYS Number:
163999
MDL number:
5240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
drug control
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
189-191 °C
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 14 ml, chloroform: soluble 1 gm in 75 ml, diethyl ether: soluble 1 gm in 35 ml, water: soluble 1 gm in 13 ml (boiling), water: soluble 1 gm in 130 ml, acetone: soluble, ethyl acetate: soluble, nitrobenzene: soluble, petroleum ether: soluble, pyridine: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES string
CCC1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)
InChI key
FTOAOBMCPZCFFF-UHFFFAOYSA-N
Application
Barbital has been used as an assay buffer for determining the carbonic anhydrase activity. It has also been used for rocket immunoelectrophoresis.
Biochem/physiol Actions
Barbital also referred to as 5,5-Diethylbarbituric acid, Barbitone or Veronal is a sedative/hypnotic (sleeping aid). It stimulates the development of tumors in rats treated with a sub-effective dose of N-bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine (DHPN).[1]
Sedative/hypnotic
Other Notes
Sales restrictions may apply
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barbital
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)