Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
diluted ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
MRQ-21, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (304M-14), vial of 0.5 mL concentrate (304M-15), bottle of 1.0 mL predilute (304M-17), vial of 1.0 mL concentrate (304M-16), bottle of 7.0 mL predilute (304M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1
control
breast
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... NGFR(4804)
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 304M-18 | 0841683134565 |
| 304M-15 | 0841683134534 |
| 304M-14 | 0841683134527 |
| 304M-17 | 0841683134558 |
| 304M-16 | 0841683134541 |