Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1810,00 zł | |
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3650,00 zł | |
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 21 880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122100
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócshipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Platforma Transcreener® HTS Assay eliminuje potrzebę czasochłonnego, jednorazowego opracowywania testów dla poszczególnych członków rodziny enzymów przenoszących grupy, wykorzystując pojedynczy zestaw odczynników testowych, które wykrywają niezmienny produkt. Ogólny charakter platformy Transcreener® HTS Assay eliminuje opóźnienia związane z opracowywaniem testów dla nowych celów HTS i znacznie upraszcza profilowanie związków i inhibitorów w wielu rodzinach docelowych.
Test intensywności fluorescencji (FI) Transcreener® ADP2 rozszerza platformę Transcreener® do wykrywania ADP poprzez wykorzystanie prostego wyjścia intensywności fluorescencji, które może być używane zarówno w czytnikach fluorescencji zwykle spotykanych w akademickich i terapeutycznych laboratoriach badawczych, jak i bardziej złożonych wielomodowych czytnikach płytek częściej stosowanych w podstawowych obiektach i laboratoriach HTS. Test Transcreener® ADP2 FI jest czerwonym, konkurencyjnym testem intensywności fluorescencji (FI) opartym na wykrywaniu ADP i dlatego jest kompatybilny z każdą klasą enzymów wytwarzających ADP, w tym kinazami białkowymi, lipidowymi i węglowodanowymi, ATPazami, helikazami DNA, karboksylazami i syntetazą glutaminy. Test Transcreener® ADP2 jest prostym, jednoetapowym, jednorodnym testem wykrywającym i jest elastyczny w odniesieniu do stężenia ATP (od 0,1 do 100 μM ATP). Test zapewnia doskonały sygnał przy niskiej konwersji substratu, z Z' = 0,7 przy 2,5% konwersji ATP przy użyciu 1 μM ATP.
Test Transcreener® ADP2 FI został opracowany w celu śledzenia postępu każdego enzymu wytwarzającego ADP. Mieszanina Transcreener® do wykrywania ADP zawiera wygaszony znacznik ADP Alexa594 związany z przeciwciałem monoklonalnym ADP2 sprzężonym z wygaszaczem IRDye® QC-1 licencjonowanym przez LI-COR®. Znacznik jest wypierany przez ADP, niezmienny produkt generowany podczas reakcji enzymatycznej. Wypierany znacznik nie jest wygaszany w roztworze, co prowadzi do dodatniego wzrostu intensywności fluorescencji. Dlatego produkcja ADP jest proporcjonalna do wzrostu fluorescencji. Czerwony znacznik minimalizuje zakłócenia powodowane przez związki fluorescencyjne i rozpraszanie światła.
Wyświetl pełną listę produktów Transcreener®.
Test intensywności fluorescencji (FI) Transcreener® ADP2 rozszerza platformę Transcreener® do wykrywania ADP poprzez wykorzystanie prostego wyjścia intensywności fluorescencji, które może być używane zarówno w czytnikach fluorescencji zwykle spotykanych w akademickich i terapeutycznych laboratoriach badawczych, jak i bardziej złożonych wielomodowych czytnikach płytek częściej stosowanych w podstawowych obiektach i laboratoriach HTS. Test Transcreener® ADP2 FI jest czerwonym, konkurencyjnym testem intensywności fluorescencji (FI) opartym na wykrywaniu ADP i dlatego jest kompatybilny z każdą klasą enzymów wytwarzających ADP, w tym kinazami białkowymi, lipidowymi i węglowodanowymi, ATPazami, helikazami DNA, karboksylazami i syntetazą glutaminy. Test Transcreener® ADP2 jest prostym, jednoetapowym, jednorodnym testem wykrywającym i jest elastyczny w odniesieniu do stężenia ATP (od 0,1 do 100 μM ATP). Test zapewnia doskonały sygnał przy niskiej konwersji substratu, z Z' = 0,7 przy 2,5% konwersji ATP przy użyciu 1 μM ATP.
Test Transcreener® ADP2 FI został opracowany w celu śledzenia postępu każdego enzymu wytwarzającego ADP. Mieszanina Transcreener® do wykrywania ADP zawiera wygaszony znacznik ADP Alexa594 związany z przeciwciałem monoklonalnym ADP2 sprzężonym z wygaszaczem IRDye® QC-1 licencjonowanym przez LI-COR®. Znacznik jest wypierany przez ADP, niezmienny produkt generowany podczas reakcji enzymatycznej. Wypierany znacznik nie jest wygaszany w roztworze, co prowadzi do dodatniego wzrostu intensywności fluorescencji. Dlatego produkcja ADP jest proporcjonalna do wzrostu fluorescencji. Czerwony znacznik minimalizuje zakłócenia powodowane przez związki fluorescencyjne i rozpraszanie światła.
Wyświetl pełną listę produktów Transcreener®.
Physical form
Zestaw z buforowanymi roztworami wodnymi
Preparation Note
3013-A = 200 testów, 96-dołkowe
3013-1K = 1000 testów, 384-dołkowe
3013-10K = 10 000 testów, 384-dołkowe
3013-1K = 1000 testów, 384-dołkowe
3013-10K = 10 000 testów, 384-dołkowe
Legal Information
IRDye is a registered trademark of LI-COR, Inc.
LI-COR is a registered trademark of LI-COR, Inc.
Transcreener is a registered trademark of BellBrook Labs
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
signalword
Warning
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Respiratory Tract
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 259225-25G | 04061835554829 |
| 1030910025 | 04022536039688 |
| 1030910100 | 04022536039695 |
| D7766-100G | 04061833588826 |
| D7766-25G | 04061833588840 |
| 259225-100G | 04061826075241 |
| 33152-10G | 04061826728185 |
| 33152-100G | 04061826728161 |
| D7766-10G | 04061833588833 |
| 3013-A | 04061835357017 |
| 3013-1K | 04061835356904 |
| 3013-10K | 04061835357000 |