Przejdź do
29396
6-Cyclohexylhexyl β-D-maltoside
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
CYMAL®-6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H44O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
508.60
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
non-ionic
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +47.0±3°, c = 0.5% in methanol
mol wt
micellar average mol wt 32,000
aggregation number
63
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
CMC
0.56 mM
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCCCCCCC3CCCCC3)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H44O11/c25-12-15-17(27)18(28)20(30)24(33-15)35-22-16(13-26)34-23(21(31)19(22)29)32-11-7-2-1-4-8-14-9-5-3-6-10-14/h14-31H,1-13H2/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChI key
WUCWJXGMSXTDAV-QKMCSOCLSA-N
Application
Detergent for the purification and crystallization of membrane-bound proteins in native structure. It has a higher CMC (critical micelle concentration) and is more hydrophobic than the corresponding linear chain analog (C24).[1]
Legal Information
No license is conveyed with the purchase of this product.
CYMAL is a registered trademark of Affymetrix, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
96193D539474716
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
crystals
aggregation number
63
aggregation number
66
aggregation number
-
aggregation number
-
mol wt
micellar average mol wt 32,000
mol wt
micellar average mol wt 32,600
mol wt
320.42 g/mol
mol wt
510.70 g/mol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)