Przejdź do
28811
Cadmium chloride 0.1 M solution
Synonim(y):
Cadmium chloride solution, Additive Screening Solution 23/Kit-No 78374
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10108-64-2
CAS No.
10108-64-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael D Menz et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(10), 4550-4560 (2013-03-08)
Focused ultrasound is a promising noninvasive technology for neural stimulation. Here we use the isolated salamander retina to characterize the effect of ultrasound on an intact neural circuit and compared these effects with those of visual stimulation of the same
M Yde et al.
Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin, 17(38) (2012-10-09)
A cluster of time-linked cases and the identification of a clonal strain suggest the occurrence of an outbreak of listeriosis in Belgium in 2011, presumably due to the consumption of hard cheese made with pasteurised milk and produced by a
Teresa Coccini et al.
Histology and histopathology, 28(2), 195-209 (2013-01-01)
Potential risk associated with new nanomaterial exposure needs to be assessed. This in vivo study investigated pulmonary effects of engineered cadmium-containing silica nanoparticles Cd/SiNPs (1 mg/rat), silica SiNPs (600 μg/rat) and CdCl₂ (400 μg/rat) 1, 7 and 30 days after