Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
UNSPSC Code:
15101802
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
Produkt 2858 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Ethanol Fixative 80% v/v, suitable for fixing solution (blood films)
Quality Segment
form
liquid, solution
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
suitability
suitable for fixing solution (blood films)
format
mixture
greener alternative category
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethanol Fixative 80% is a solution of 80% v/v ethanol in water. It is used as a preservative for biological specimens in the fluid.
Application
Used as a fixative for blood films in Sigma Procedure 285 for Fetal Hemoglobin
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanol Fixative 80% v/v
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
67.1 °F - closed cup
flash_point_c
19.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?