Przejdź do
2671R
BIOEAZE Rigging Sets
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103801
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Designed for use with the SAFC Biosciences' QUICK SCALE™ Program to Allow for Multiple Applications
sterility
sterile; γ-irradiated
storage temp.
2-8°C
General description
3/16" x 3/8" Silicone Tubing with Female Quick Connect on One End and Filling Bell with Cap on One End
Application
Transfer set for dispensing with a filling bell into bottles
Packaging
Double Polybagged
Legal Information
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1504P1802P1938B
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
description
Designed for use with the SAFC Biosciences' QUICK SCALE™ Program to Allow for Multiple Applications
description
Value Plastics Polycarbonate Luer Lock Fittings Non-Sterile and Autoclavable
description
Mini Sanitary (3/4 Sanitary) Polypropylene Fitting - Autoclavable
description
-
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
-
sterility
-
sterility
γ-irradiated
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2671R04061823560900