Compare the use of Proteinase K for 5 and 10 minutes, which should be sufficient. There's no need to run HIER or antigen retrieval, as the Enzyme should effectively open the epitope sites for this antibody.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
Ber-EP4, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (248M-94), vial of 0.5 mL concentrate (248M-95), bottle of 1.0 mL predilute (248M-97), vial of 1.0 mL concentrate (248M-96), bottle of 7.0 mL predilute (248M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG1κ
control
colon carcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... EPCAM(4072)
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Przegląd immunohistochemii diagnostycznej podkreśla jej znaczenie w diagnostyce nowotworów i wykrywaniu chorób zakaźnych we współczesnej patologii klinicznej.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 248M-95 | 0841683130239 |
| 248M-97 | 0841683130253 |
| 248M-94 | 0841683130222 |
| 248M-98 | 0841683130260 |
| 248M-96 | 0841683130246 |
-
how to use Proteinase K for the Ber-ep4?