Przejdź do
22680
Quinoline Yellow
suitable for microscopy, mixture of mono- and disulfonic acid sodium salt
Synonim(y):
Acid Yellow 3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
Colour Index Number:
47005
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
solubility
H2O: 0.1 g/10 mL
εmax
≥350 at 283-293 nm in water, ≥450 at 407-417 nm in water
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2nc(ccc2cc(c1)[S](=O)(=O)[O-])C3C(=O)c4c(cccc4)C3=O
InChI
1S/C18H11NO8S2.2Na/c20-17-11-3-1-2-4-12(11)18(21)15(17)13-6-5-9-7-10(28(22,23)24)8-14(16(9)19-13)29(25,26)27;;/h1-8,15H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
InChI key
FZUOVNMHEAPVBW-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3090528839070540
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 0.1 g/10 mL
solubility
H2O: soluble, spirit: soluble (23,413-3)
solubility
hot water: 0.1 g/10 mL
solubility
methanol: water (1:1): 0.5 g/10 mL, clear
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adrian Weisz et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 37(10), 1025-1033 (2002-10-11)
Several positional isomers of 2-(2-quinolinyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione mono- and disulfonic acids prepared as reference materials for development of analytical methods involved in FDA certification of D&C Yellow No. 10 (Quinoline Yellow) were found consistently to show [MH + 14](+) ions when their
M Florian et al.
Food additives and contaminants, 19(9), 803-809 (2002-10-25)
A study of the voltammetric behaviour of the food colours brilliant blue FCF (C.I. 42090), erythrosine (C.I. 45430) and quinoline yellow (C.I. 47005) in the pH range 2-10 have been carried out by cathodic#10; stripping voltammetry. At pH 4.5 (acetate
Hisao Oka et al.
Journal of chromatography. A, 989(2), 249-255 (2003-03-26)
Quinoline yellow (Color Index No. 47005) consists of multiple components that show a large difference in their partition coefficients (K), ranging from 0.03 to 3.3 in the solvent system tert.-butyl methyl ether (MTBE)-1-butanol-acetonitrile-aqueous 0.1 M trifluoroacetic acid (TFA). Consequently, it
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
22680-100G-F04061833370612
22680-25G-F04061838780331