Przejdź do
22178
Cellulase from Aspergillus niger
powder, off-white, ~0.8 U/mg
Synonim(y):
1,4-(1,3:1,4)-β-D-Glucan 4-glucanohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
652,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-734-4
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
~0.8 U/mg
Biological source:
Aspergillus niger
652,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Aspergillus niger
Quality Segment
form
powder
specific activity
~0.8 U/mg
color
off-white
storage temp.
2-8°C
General description
Cellulase is a member of glycoside hydrolase family and is produced by a number of cellulolytic microbes.
Application
Cellulase from Aspergillus niger has been used:
  • in the preparation of the standardized solution to determine absolute cellulase levels
  • in phosphate-citric acid buffer for activity assay
  • in non-starch polysaccharide degrading enzyme cocktail for in vitro hydrolysis of defatted rice bran and in the approach to improve the nutritive value of poultry feed
Biochem/physiol Actions
Cellulase from Aspergillus niger catalyzes the hydrolysis of endo-1,4-β-D-glycosidic linkages in cellulose, lichenin, barley glucan, and the cellooligosaccharides cellotriose to cellohexaose. It does not cleave cellobiose or p-nitrophenyl-β-D-glucoside. This enzyme will also cleave intact glycosaminoglycan from a core peptide by hydrolyzing the xylosyl serine linkage.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzymes which liberates 1 μmol glucose from carboxymethylcellulose per minute at pH 5.0 and 37°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2605C0615C2730
biological source
Aspergillus niger
biological source
-
biological source
-
biological source
fungus (Trichoderma reesei)
specific activity
~0.8 U/mg
specific activity
≥1000 units/g
specific activity
≥5,000 units/g solid
specific activity
≥700 units/g
form
powder
form
solid
form
powder
form
aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
off-white
color
-
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulase from Aspergillus niger
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)