Przejdź do
20989
Cesium fluoride
BioUltra, ≥99.0% (F)
Synonim(y):
NSC 84270
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CsF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.90
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-487-3
MDL number:
Assay:
≥99.0% (F)
Grade:
reagent grade
Solubility:
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (F)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.005% total nitrogen (N)
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
6.5-7.5 (25 °C, 3 M in H2O)
mp
682 °C (lit.)
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
density
4.115 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤10 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤30 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
3 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Preparation of building blocks for synthesis of fluoroallylic compounds
  • Synthesis of alcohols via hydrolysis of alkyl silyl ethers at neutral pH in buffered mixed organic-aqueous solutions
  • Nucleophilic fluorination of alkynyliodonium salts to form fluorovinylic compounds
  • Nucleophilic aromatic substitution (SNAr) reactions
Used in the successful synthesis of a single-crystal Dion-Jacobson phase, CsLaTa2O7, that has applications in photocatalysis and superconductivity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
25571825571820990
assay
≥99.0% (F)
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥98.0%
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
methanol: slightly soluble(lit.), pyridine: insoluble(lit.)
solubility
methanol: slightly soluble(lit.), pyridine: insoluble(lit.)
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
Al: ≤10 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤30 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤300 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
mp
682 °C (lit.)
mp
682 °C (lit.)
mp
682 °C (lit.)
mp
682 °C (lit.)
assay
≥99.0% (F)
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥98.0%
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
methanol: slightly soluble(lit.), pyridine: insoluble(lit.)
solubility
methanol: slightly soluble(lit.), pyridine: insoluble(lit.)
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
Al: ≤10 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤30 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤300 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
mp
682 °C (lit.)
mp
682 °C (lit.)
mp
682 °C (lit.)
mp
682 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium fluoride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Kidney,Adrenal gland
supp_hazards
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)