Przejdź do
208A-7
GH Rabbit Polyclonal Antibody
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
826,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
6
826,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (208A-74), vial of 0.5 mL concentrate (208A-75), bottle of 1.0 mL predilute (208A-77), vial of 1.0 mL concentrate (208A-76), bottle of 7.0 mL predilute (208A-78)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
control
pituitary
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
mouse ... Gh(14599)
General description
Anti-GH is a useful marker in classification of pituitary tumors and the study of pituitary disease (acromegaly). It reacts with GH-producing cells.
Physical form
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Preparation Note
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
GH Positive Control Slides, Product No. 208S, are available for immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections).
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)