Przejdź do
18846
Phalloidin-Atto 655
suitable for fluorescence, ≥90.0% (sum of isomers, HPLC)
Synonim(y):
Atto 655 falloidyna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 nmol
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3420,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
3420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90.0% (sum of isomers, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
transmittance
254 nm, 655 nm
fluorescence
λex 663 nm; λem 684 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
UV absorption
λ: 651- 657 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 655 należy do nowej generacji barwników fluorescencyjnych. Barwnik jest przeznaczony do zastosowań w dziedzinie nauk przyrodniczych, np. do znakowania DNA, RNA lub białek. Charakterystycznymi cechami etykiety są silna absorpcja, dobra wydajność kwantowa fluorescencji, doskonała stabilność termiczna i fotostabilność, wyjątkowa odporność na ozon, bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie i bardzo małe tworzenie trypletów. Atto 655 jest barwnikiem zwitterionowym o zerowym ładunku elektrycznym netto. Fluorescencja jest skutecznie wygaszana przez donory elektronów, takie jak guanina, tryptofan itp. Falloidyna jest toksyną grzybową wyizolowaną z trującego grzyba Amanita phalloides. Jej toksyczność przypisuje się zdolności do wiązania aktyny F w komórkach wątroby i mięśni. W wyniku wiązania falloidyny filamenty aktyny ulegają silnej stabilizacji. Stwierdzono, że falloidyna wiąże się tylko z polimerycznymi i oligomerycznymi formami aktyny, a nie z monomeryczną aktyną. Stała dysocjacji kompleksu aktyna-falloidyna została określona jako rzędu 3 x 10-8. Falloidyna różni się od amanityny szybkością działania; przy wysokich poziomach dawek śmierć myszy lub szczurów następuje w ciągu 1 lub 2 godzin.
Application
Fluorescencyjne koniugaty falloidyny, odczynniki barwiące rodamina-falloidyna, takie jak Phalloidin-Atto 655 są używane do znakowania filamentów aktyny do zastosowań histologicznych. Niektóre cechy strukturalne falloidyny są wymagane do wiązania z aktyną. Jednak łańcuch boczny aminokwasu 7 (g-dihydroksyleucyna) jest dostępny do modyfikacji chemicznych bez znaczącej utraty powinowactwa do aktyny.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
792866693919083
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 663 nm; λem 684 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 700 nm; λem 719 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
-
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥90.0% (sum of isomers, HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)