Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 310,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20INO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
509.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5419649
Assay:
≥95.0% (HPCE)
Form:
powder
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
1(S),9(R)-(−)-Bicuculline methiodide, ≥95.0% (HPCE)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPCE)
form
powder
optical activity
[α]/D -117±7°, c = 1 in chloroform
solubility
H2O: 10 mg/mL, almost clear, greenish-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].[H][C@]1(OC(=O)c2c3OCOc3ccc12)[C@]4([H])c5cc6OCOc6cc5CC[N+]4(C)C
InChI
1S/C21H20NO6.HI/c1-22(2)6-5-11-7-15-16(26-9-25-15)8-13(11)18(22)19-12-3-4-14-20(27-10-24-14)17(12)21(23)28-19;/h3-4,7-8,18-19H,5-6,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+;/m0./s1
InChI key
HKJKCPKPSSVUHY-GRTNUQQKSA-M
General description
Bicuculline is a phthalide isoquinoline alkaloid, which is extracted from Dicentra cucullaria. It acts as an acetylcholinesterase inhibitor. Bicuculline inhibits slow afterhyperpolarization (AHP).
Application
1(S),9(R)-(-)-Bicuculline methiodide has been used as a gamma-aminobutyric acid (GABA) antagonist to block inhibition in the semicoronal slices. It has also been used for the preparation of organotypic hippocampal slice cultures (OHSCs).[1]
Biochem/physiol Actions
(-)-Bicuculline methiodide is a GABAA receptor antagonist, which acts as a competitive inhibitor of GABA ligand binding to the receptor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAA Receptors and Potassium Channels pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
prepared from (+)-bicuculline
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?