Przejdź do
137253
L-Cystine dihydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Synonim(y):
L-Cystine Dihydrochloride, Non-Animal Derivative
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
3 x 100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2670,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7260,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
29 180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N2O4S2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.22
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
2670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
description
Non-Animal Derived
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
Application
L-Cystine is a sulfur containing non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component and raw material in the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. L-Cystine dihydrochloride is a modified version of L-Cystine with improved solubility.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystine dihydrochloride
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia