Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
SP187, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (113R-14), vial of 0.5 mL concentrate (113R-15), bottle of 1.0 mL predilute (113R-17), vial of 1.0 mL concentrate (113R-16), bottle of 7.0 mL predilute (113R-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotype
IgG
control
liver
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic, membranous
Gene Information
human ... ANPEP(290)
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 113R-16 | 0841683123538 |
| 113R-14 | 0841683123514 |
| 113R-18 | 0841683123552 |
| 113R-17 | 0841683123545 |
| 113R-15 | 0841683123521 |