The estimated particle concentration is 1.3 x 10^7 per milliliter. This is a calculated value based on the following specifications:
Polymer density: 1.47 g/cc
Mean particle diameter: 10 um
Particle concentration in percentage of aq. suspension: 10 mg/ml (1%).
08014
Micro particles, magnetic, streptavidin coated
10 μm particle size, std dev <0.5 μm
Synonim(y):
Kulki polistyrenowe, magnetyczne, powlekane streptawidyną
Wybierz wielkość
4389,00 zł
Cena katalogowa4620,00 złZaoszczędź 5%Wybierz wielkość
About This Item
4389,00 zł
Cena katalogowa4620,00 złZaoszczędź 5%Formularz
aqueous solution
Poziom jakości
skład
iron oxide, ≥20%
iron oxide, ≥20%
stężenie
1% (solids)
wielkość cząstki
10 μm std dev <0.5 μm
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Mikroskopia elektronowa.
- Kalibracja liczników komórek.
- Immunodiagnostyka, szczególnie w przypadku testów aglutynacji lateksowej, oraz
- Badania nad fagocytozą.
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
What is the concentration of the beads (number/ml)?
1 answer-
Helpful?
-
-
Could you reveal the buffer composition for the buffer that the beads are supplied in?
1 answer-
This product is prepared in water rather than a buffer solution. No surfactant has been added.