Przejdź do
06699
Atto 532
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
855,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.25
MDL number:
855,00 zł
Cena katalogowa1710,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥90% (HPCE)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 533 nm; λem 560 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 532 is a new label with high molecular absorption (115,000) and quantum yield (0.90) as well as sufficient Stoke′s shift between excitation and emission maximum. It is optimized for excitation with frequency doubled Nd:YAG-Laser, and is characterized by high photostability.
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Atto 532 has been conjugated with the secondary antibodies for STED (stimulated emission depletion) microscopy and immunofluorescence studies.[1]
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
410518879340692
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 533 nm; λem 560 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 537 nm; λem 559 nm±5 nm in ethanol
assay
≥90% (HPCE)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥80.0% (HPCE)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Pomiar czasu życia fluorescencji ma przewagę nad pomiarami opartymi na intensywności. Zastosowania obejmują testy czasu życia fluorescencji, wykrywanie i FLI.
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
Uffe V Schneider et al.
BMC biotechnology, 10, 4-4 (2010-01-28)
Melting temperature of DNA structures can be determined on the LightCycler using quenching of FAM. This method is very suitable for pH independent melting point (Tm) determination performed at basic or neutral pH, as a high throughput alternative to UV
3D reconstruction of high-resolution STED microscope images.
Punge A et al.
Microscopy Research and Technique, 71, 644-644 (2008)
Kiyoto Kamagata et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(28), 11525-11532 (2012-06-14)
A method was developed to detect fluorescence intensity signals from single molecules diffusing freely in a capillary cell. A unique optical system based on a spherical mirror was designed to enable quantitative detection of the fluorescence intensity. Furthermore, "flow-and-stop" control
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
142026-25G04061833320204
142026-100G04061833544518
06699-1MG-F04061826749623