Przejdź do
05288
K-252a
from Nocardiopsis sp.
Synonim(y):
Protein kinase inhibitor
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H21N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.47
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
biological source
Nocardiopsis sp.
form
powder
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12C[C@](O)(C(=O)OC)[C@](C)(O1)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)/t18-,26+,27+/m1/s1
InChI key
KOZFSFOOLUUIGY-SOLYNIJKSA-N
Gene Information
human ... NTRK1(4914)
rat ... Prkca(24680)
Application
K-252a is used to inhibit protein kinases involved in cell signaling processes, including CaM kinase; phosphorylase kinase, serine/threonine kinases, Trk. It is used to inhibit the actions of nerve growth factor (NGF) on PC1 2 cells [1] and to inhibit smooth muscle myosin light chain kinase [2].
Biochem/physiol Actions
Potent inhibitor of various protein kinases including protein kinase A, C, and G. It is is reported to selectively inhibit the actions of nerve growth factor (NGF) on PC1 2 cells [1] and has been shown to inhibit smooth muscle myosin light chain kinase [2].
Still not finding the right product?
Explore all of our products under K-252a
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
68-12-2 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)