Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
product line
BioReagent
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 663 nm; λem 684 nm
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Ester maleimidowy Atto Oxa12 jest czerwono-emisyjnym barwnikiem i lipofilową odmianą Atto 655. Charakterystycznymi cechami etykiety są silna absorpcja, dobra wydajność kwantowa fluorescencji, bardzo mała ilość tworzonych trypletów, doskonała stabilność termiczna i fotostabilność oraz wyjątkowa odporność na ozon.
Atto Oxa12 maleimide jest barwnikiem kationowym (ładunek +1). Absorpcja i fluorescencja są niezależne od pH w zakresie od pH 2 do 11, używanym w typowych zastosowaniach. Maleimid Atto Oxa12 wykazuje doskonałą rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak DMF, DMSO lub acetonitryl.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Atto Oxa12 maleimide jest barwnikiem kationowym (ładunek +1). Absorpcja i fluorescencja są niezależne od pH w zakresie od pH 2 do 11, używanym w typowych zastosowaniach. Maleimid Atto Oxa12 wykazuje doskonałą rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak DMF, DMSO lub acetonitryl.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Legal Information
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego. W przypadku zamiaru komercjalizacji należy skontaktować się z właścicielem praw własności intelektualnej (ATTO-TEC GmbH, Niemcy) w celu uzyskania licencji.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B59802-5G | 04061836823559 |
| B59802-25G | 04061836823542 |
| 01971-1MG | 04061823363563 |