This product has a color range from yellow to very dark yellow to very dark orange. The exact color will be provided on the lot specific certificate of analysis.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
900,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.532
bp
132-133 °C (lit.)
density
1.151 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C3H3NOS/c1-3(5)4-2-6/h1H3
InChI key
VITFJKNVGRZRKB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| density 1.151 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.132 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density 1.112 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 132-133 °C (lit.) | bp 218 °C (lit.) | bp - | bp 56 °C/18 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.532 | refractive index n20/D 1.6515 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.500 (lit.) |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay 98% |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the colour of acetyl isothiocyanate