Przejdź do
91129
Trichloroethylene
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
TCE, Trichloroethene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH=CCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.39
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.04
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-167-4
Beilstein/REAXYS Number:
1736782
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
86.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
61 mmHg ( 20 °C)
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
61 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
770 °F
contains
(stabilized)
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
free halogens, in accordance, ≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.005% free alkali (as NaOH), ≤0.01% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.476 (lit.), n20/D 1.477
bp
86.7 °C (lit.)
mp
−84.8 °C (lit.)
density
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChI key
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloroethylene
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
closed cup - does not flash
flash_point_c
closed cup - does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-01-6
CAS No.
79-01-6
CAS No.
79-01-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).
Reductive dechlorination of trichloroethylene (TCE) in competition with Fe and Mn oxides-observed dynamics in H2-dependent terminal electron accepting processes.
Paul L, et al.
Geomicrobiology Journal (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 332-332 (1994)
T M Vogel et al.
Applied and environmental microbiology, 49(5), 1080-1083 (1985-05-01)
Tetrachloroethylene (PCE) and trichloroethylene (TCE), common industrial solvents, are among the most frequent contaminants found in groundwater supplies. Due to the potential toxicity and carcinogenicity of chlorinated ethylenes, knowledge about their transformation potential is important in evaluating their environmental fate.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
91129-250ML04061833262320
91129-1L04061837675973
91129-2.5L04061833262306