Przejdź do
VISCCS18
CCS Viscosity Standard
ASTM D 5293 and SAE Specification J300
Synonim(y):
Cold-Cranking Simulator Viscosity Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
18 x 500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8210,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
8210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 18 × 500 mL
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
General description
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CCS Viscosity Standard
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
VISCCS18-18X500ML04061837120275