Przejdź do
TSS10
Total Suspended Solids 10 mg/L Calibration Standard
certified reference material
Synonim(y):
TSS Reference Solution (10 mg/L)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
782,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
certificate is enclosed in each package
manufacturer/tradename
RTC TSS10-100
concentration
in H2O
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Total Suspended Solids 10 mg/L Calibration Standard for R&D and Analytical use only.
Features and Benefits
  • Packed in High Density Polyethylene (HDPE) bottle
  • A certificate of analysis (CoA) is included with the product
  • Traceable to recognized national standards, and units of measurement recognized at the National Institute of Standards and Technology (NIST) and International System of units (SI)
  • Gravimetrically performed dilutions
  • Balance used to prepare the standard is calibrated to ISO 17025 requirements
  • Stable solution with long minimum shelf life
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TSS100TSS1000TDS1000
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
manufacturer/tradename
RTC TSS10-100
manufacturer/tradename
RTC TSS100-100
manufacturer/tradename
RTC TSS1000-100
manufacturer/tradename
RTC TDS1000-100
concentration
in H2O
concentration
in H2O
concentration
in H2O
concentration
in H2O
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c