Przejdź do
TAN015
Total Acid Number Standard
ASTM D664 (1.54 mg KOH/g), pkg of 1 × 125 g
Synonim(y):
TAN-Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
125 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
3 x 125 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3640,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
according to ISO 17025, according to ISO 17034
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 1 × 125 g
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Total Acid Number Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TAN001TAN025TAN050
format
neat
format
neat
format
mixture
format
mixture
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
agency
according to ISO 17025, according to ISO 17034
agency
according to ISO 17025, according to ISO 17034
agency
according to ISO 17025, according to ISO 17034
agency
according to ISO 17025, according to ISO 17034
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Total Acid Number Standard
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
TAN015-3X125G04061834395966
TAN015-125G04061834395959