Przejdź do
T8533
o-Tolidine
≥95% purity, powder or chunks
Synonim(y):
3,3′-Dimethylbenzidine, 4,4′-Bianisidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
705,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
204-358-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2210640
705,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
o-Tolidine, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder or chunks
technique(s)
titration: suitable
color
white to light brown
mp
128-131 °C (lit.)
solubility
water: slightly soluble 1.3 g/L at 25 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI key
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
General description
o-Tolidine is a diacidic dye which is sparingly soluble in water and easily soluble in ether and alcohol. On exposure to chlorine or bromine vapors, it forms an intense blue color. This forms the basis for detection of chlorine, nitrates and hydrogen peroxide in air or water. It turns yellow on reacting with free chlorine. o-Tolidine easily forms acid salts.
Application
Sensitive colorimetric reagent for gold and for free chlorine in water.
o-Tolidine has also been used to determine the presence of laccase activity in T. versicolor fungal colonies.
Disclaimer
May be carcinogenic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3165989610466190
o-Tolidine analytical standard
Supelco
31659
o-Tolidine
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
white to light brown
color
-
color
-
color
-
solubility
water: slightly soluble 1.3 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
H2O: slightly soluble
solubility
H2O: slightly soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
form
powder or chunks
form
-
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Tolidine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
119-93-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Purification and Characterization of Laccase from the
White Rot Fungus Trametes versicolor
Moon-Jeong
Journal of Microbiology (2005)
Wiley-VCH
Ullmann's Fine Chemicals null
Leo M.L. Nollet
Handbook of Water Analysis (2013)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T8533-100G04061835349258
T8533-25G04061835349265