Przejdź do
T7891
Thiochrome
analytical standard
Synonim(y):
2,7-Dimethylthiachromine-8-ethanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.33
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
202-149-9
MDL number:
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1ncc2CN3C(C)=C(CCO)SC3=Nc2n1
InChI
1S/C12H14N4OS/c1-7-10(3-4-17)18-12-15-11-9(6-16(7)12)5-13-8(2)14-11/h5,17H,3-4,6H2,1-2H3
InChI key
GTQXMAIXVFLYKF-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Selective M4 muscarinic receptor enhancer of acetylcholine affinity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
354923430942993
Thiochrome analytical standard
Supelco
T7891
Thiochrome
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Floridi et al.
International journal for vitamin and nutrition research. Internationale Zeitschrift fur Vitamin- und Ernahrungsforschung. Journal international de vitaminologie et de nutrition, 54(2-3), 165-171 (1984-01-01)
A sensitive method for the measurement of thiamine pyrophosphate in whole blood and erythrocytes, using a straight-phase high performance liquid chromatography (HPLC), is described. The method was based on sample extraction with trichloracetic acid, conversion of the vitamer to the
Tomás Pérez-Ruiz et al.
Journal of chromatography. A, 1216(9), 1312-1318 (2009-01-20)
A new reversed-phase ion-pair high-performance liquid chromatographic (HPLC) method has been developed for the determination of the following bisphosphonic acids: alendronic acid (ALEN), etidronic acid (ETID), ibandronic acid (IBAN) and risedronic acid (RISE). Separation was achieved on a C(18) column
A Alonso et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 42(2), 171-177 (2006-06-20)
Two modes of liquid-liquid extraction in flow-injection systems were compared and applied to the fluorimetric determination of thiamine (Vitamin B(1)). The first included phase segmentation, but fluorescence was measured without phase separation. In this mode, thiamine was detected at concentrations
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T7891-100MG04061832851686