Przejdź do
T7511
Tripelennamine hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
2-(Benzyl[2-dimethylaminoethyl]amino)pyridine, N-Benzyl-N′,N′-dimethyl-N-(2-pyridyl)ethylenediamine hydrochloride, Pyribenzamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
456,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21N3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.82
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
205-833-5
MDL number:
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
CN(C)CCN(CC1=CC=CC=C1)C2=NC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C16H21N3.ClH/c1-18(2)12-13-19(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15;/h3-11H,12-14H2,1-2H3;1H
InChI key
FSSICIQKZGUEAE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Tripelennamine hydrochloride is an antihistamine drug, which is used in the treatment of bronchitis, asthma and bronchoconstriction.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tripelennamine hydrochloride may be used as a reference standard in the determination of tripelennamine hydrochloride in samples of animal feed by gas chromatography (GC) method, wastewater and urine using high performance liquid chromatography (HPLC) method employing fluorescence detector.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1695004PHR1340PHR1467
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tripelennamine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trace determination of the antihistamines tripelennamine hydrochloride, thenyldiamine hydrochloride, and chlorothen citrate in admixture in animal feed, human urine, and wastewater by high-pressure liquid chromatography and use of a fluorescence detector.
Thompson TH, et al.
Talanta, 30(4), 251-260 (1983)
Shilpa P Sakhalkar et al.
International immunopharmacology, 5(7-8), 1299-1309 (2005-05-26)
Signal transducer and activator of transcription-1 (STAT1) is a latent signal transducer protein which, on phosphorylation, is translocated from the cytoplasm to the nucleus and is subsequently activated. This study was designed to determine the involvement of histamine receptors in
Ulrich Schlecht et al.
PloS one, 7(8), e42853-e42853 (2012-08-21)
Meiosis is a highly regulated developmental process that occurs in all eukaryotes that engage in sexual reproduction. Previous epidemiological work shows that male and female infertility is rising and environmental factors, including pollutants such as organic solvents, are thought to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T7511-25G04061833654101