Przejdź do
T5550
Tea extract from Camellia sinensis
analytical standard, ≥80% theaflavins (theaflavin and theaflavin gallates) basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
114,75 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
909,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
114,75 zł
Cena katalogowa153,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥80% theaflavins (theaflavin and theaflavin gallates) basis
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69455NIST325580352
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
matrix material
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥80% theaflavins (theaflavin and theaflavin gallates) basis
assay
≥85.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
April N Ilacqua et al.
Biochemical and biophysical research communications, 491(2), 449-454 (2017-07-18)
Theaflavins, flavonoids found in black tea, exhibit a variety of health-promoting activities, but the mechanisms by which they act are not clear. Here, we assess the effects of black tea extract and isolated theaflavins on Dictyostelium discoideum, a model organism
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T5550-10MG04061837347924
T5550-1MG04061837347931
Questions
  1. Hello, I am looking for a camellia sinensis seed extract to be used at a cosmetic grade. Would this be the right product? Thanks for your help.
    1 answer
    1. This product product is intended for research use only and it not suitable for cosmetic applications. This material not is suitable for therapeutic use in humans or animals.