Przejdź do
SQC009
Chlorinated Pesticides in Soil
certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
910,00 zł
682,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
238-878-4
NACRES:
NA.24
682,50 zł
Cena katalogowa910,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC SQC-009
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM818SQC016SQC068
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SQC009-50G04061837108280
Questions
  1. Qué pesticidas se incluye en este producto y en qué concentraciones?
    1 answer
    1. The product contains the following pesticides and their concentrations: 4,4'-DDD at 129 ± 19 µg/kg, 4,4'-DDE at 109 ± 13 µg/kg, 4,4'-DDT at 306 ± 49 µg/kg, Aldrin at 80.4 ± 11.9 µg/kg, alpha-BHC (alpha-Hexachlorocyclohexane) at 70.2 ± 9.7 µg/kg, beta-BHC (beta-Hexachlorocyclohexane) at 230 ± 36 µg/kg, cis-Chlordane (alpha-Chlordane) at 248 ± 48 µg/kg, delta-BHC at 62.9 ± 7.3 µg/kg, Dieldrin at 280 ± 46 µg/kg, Endosulfan I at 249 ± 74 µg/kg, Endosulfan II at 150 ± 29 µg/kg, Endosulfan sulfate at 123 ± 30 µg/kg, Endrin at 284 ± 32 µg/kg, Endrin aldehyde at 150 ± 6 µg/kg, Endrin ketone at 86.4 ± 5.5 µg/kg, gamma-BHC (Lindane, gamma-Hexachlorocyclohexane) at 295 ± 48 µg/kg, gamma-Chlordane at 188 ± 37 µg/kg, and Heptachlor at 144 ± 17 µg/kg.