Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
225 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1080,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC SQC-005
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
Application
<li><strong>Soil toxicity assessment for biotech development sites:</strong> TCLP and <em>in vitro</em> PBET model were used to determine the leachability (ecological risk) and oral bioaccessibility (human health risk) of soil cadmium (Chen et al., 2024).</li>
<li><strong>TCLP compliance testing for biopharmaceutical researchers: </strong>Used in leachability of heavy metals. The biomineralization driven by <em>B. pasteurii</em> on Cd and Pb in the presence of a calcium source was evaluated based on the contents of Cd and Pb using TCLP (Zhang et al., 2024).</li>
</ul>
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable |
| format matrix material | format matrix material | format neat | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename RTC SQC-005 | manufacturer/tradename RTC SQC-001 | manufacturer/tradename RTC CRM218-225 | manufacturer/tradename RTC QCI-034-1 |
| matrix soil | matrix soil | matrix soil | matrix - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10325-94-7 + 78-00-2 + 1333-82-0 + 1327-53-3 + 7791-13-1 + 10045-94-0
78-00-2 + 1333-82-0 + 1327-53-3