Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
700,00 zł
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
20.05 mPa.s(60 °C)
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
format
mixture
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) cosmetics | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| viscosity 20.05 mPa.s(60 °C) | viscosity 7.806 mPa.s(60 °C) | viscosity 149.2 mPa.s(60 °C) | viscosity 2.935 mPa.s(60 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S60S-500ML | 04061837681783 |