Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł |
Informacje o tej pozycji
517,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EPA 1694
assay
≥99% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1nnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)s1
InChI
1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
VACCAVUAMIDAGB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| agency EPA 1694 | agency EPA 1694 | agency traceable to USP 1630009 | agency USP 1631001, traceable to Ph. Eur. S2100000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfamethizole
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?