Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 461,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 790,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3000,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
461,00 zł
agency
meets USP testing specifications
Quality Segment
assay
99.0-100.5% anhydrous basis
form
powder
pH
7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Application
- Coumarin derivative-functionalized nanoporous silica as an on-off fluorescent sensor for detecting Fe(3+) and Hg(2+) ions: a circuit logic gate.: This study explores the utilization of Trisodium citrate dihydrate in the synthesis of nanoporous silica for the development of a fluorescent sensor. This sensor demonstrates potential applications in environmental monitoring and biomedical diagnostics, particularly for detecting hazardous metal ions (Mousavi et al., 2024).
- Silver Nanoparticles-Chitosan Nanocomposites: A Comparative Study Regarding Different Chemical Syntheses Procedures and Their Antibacterial Effect.: Research discusses the role of Trisodium citrate dihydrate in the synthesis of silver nanoparticles embedded in chitosan, emphasizing its efficacy in creating potent antibacterial agents suitable for various medical and industrial applications (Chicea et al., 2024).
- Improved production of andrimid in Erwinia persicina BST187 strain by fermentation optimization.: Demonstrates the application of Trisodium citrate dihydrate in optimizing fermentation processes to enhance the production of andrimid, a bioactive compound with significant pharmaceutical potential (Cheng et al., 2023).
- Fabrication of Ag nanostar and PEI-based SERS substrate for sensitive and rapid detection of SO(2): Application for detection of sulfite residues in beer.: Highlights the innovative use of Trisodium citrate dihydrate in the fabrication of specialized substrates for the rapid and sensitive detection of sulfite residues in beverages, underlining its importance in food safety and quality assurance (Kitaw et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.0-100.5% anhydrous basis | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| form powder | form - | form powder, solid | form crystalline, solid |
| pH 7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L) | pH - | pH 7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O) | pH 7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O) |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 150 °C (anhydrous substance), >300 °C (lit.) | mp 150 °C (anhydrous substance), >300 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trisodium citrate dihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S1804-1KG | 04061836914363 |
| S1804-5KG | 04061836914455 |
| S1804-25KG | 04061833369203 |
| S1804-500G | 04061835549184 |