This product is not considered food safe. Unless otherwise stated this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 237,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 468,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
237,00 zł
Nazwa produktu
Soy protein acid hydrolysate, powder, from Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Segment
form
powder
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 100 g, pkg of 500 g
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
nitrogen analysis
≥9% amino, ≥12% total
loss
≤11% loss on drying
color
tan
pH
5.1-6.1
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
application(s)
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Glycine max (soybean) | biological source Glycine max (soybean) | biological source plant | biological source plant |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| pH 5.1-6.1 | pH 5.5-7.5 | pH 5.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O) | pH 6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O) |
| nitrogen analysis ≥9% amino, ≥12% total | nitrogen analysis ≥1.5% amino, ≥7.5% total | nitrogen analysis - | nitrogen analysis - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| S1674-500G | 04061833665039 |
| S1674-10G-KC | 04061832578224 |
| S1674-100G | 04061836913052 |
| S1674-1KG | 04061836913175 |
-
Is this product food safe? Thank you.