Przejdź do
RTM12
Mineral Oil Rotational Viscosity Standard
viscosity 55.68 mPa.s (25.00 °C)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
55.68 mPa.s(25.00 °C)
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
format
mixture
General description
Mineral Oil Rotational Viscosity Standards (viscosity 55.68 mPa.s) are specifically formulated for the calibration and verification of rotational viscometers where operating temperature is controlled precisely.
Features and Benefits
  • Tested and certified at 25°C
  • Tamper-evident security packaging
  • 500mL quantity supplied in ready-to-use "test in pack" container with tamper evident cap provides absolute assurance of sample integrity
  • Full traceability to national standards
  • 1-year shelf life
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RTM4RTM8RTM9
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
viscosity
55.68 mPa.s(25.00 °C)
viscosity
2.144 mPa.s(25.00 °C)
viscosity
10.37 mPa.s(25.00 °C)
viscosity
14.50 mPa.s(25.00 °C)
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
158.0 °F
flash_point_c
70 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
RTM12-500ML04061837681318