Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 314,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
314,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri™
assay
≥99.0%
quality
free-flowing
pKa (25 °C)
9.5
mp
82-84 °C (lit.)
SMILES string
NCCO.[H]Cl
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- in overnight incubation of the tips to attach primary amine groups at the tip surface
- in the preparation of DMEM (dulbecco′s modified eagle′s medium)/F-12 media to culture human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) cells derived from MMTV-HER2 transgenic mouse mammary tumors
- to administer the cultures to study its effect on the endogenous phosphatidyl ethanolamine pool and autophagy process[1]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Suitable for molecular biology
- Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Powder remains free-flowing and easy to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in the lab
- Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and product specifications
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade anhydrous | grade - | grade anhydrous | grade anhydrous |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% |
| product line Redi-Dri™ | product line - | product line Redi-Dri™ | product line Redi-Dri™ |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 82-84 °C (lit.) | mp 82-84 °C (lit.) | mp >220 °C (dec.) (lit.) | mp 150-152 °C |
| quality free-flowing | quality - | quality free-flowing | quality free-flowing |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| RDD028-500G | 04061842154678 |
| RDD028-1KG | 04065265076296 |
| RDD028-100G | 04061841846796 |