Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.42
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.24
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1078303
API family
bumetanide
packaging
pkg of 250MG
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
InChI key
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bumetanide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c