Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3070,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1273841
packaging
pkg of 1 g
refractive index
n20/D 1.400 (lit.)
bp
130-133 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(OCC)N(C)C
InChI
1S/C7H17NO2/c1-5-9-7(8(3)4)10-6-2/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI key
BWKAYBPLDRWMCJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| agency traceable to USP 1273841 | agency traceable to USP 1269957 | agency traceable to USP 1672337 | agency traceable to Ph. Eur. Y0000132, traceable to USP 1140269 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| density 0.859 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| bp 130-133 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flumazenil Related Compound C
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PHR3318-1G | 04065267470023 |