Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 215,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 769,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
215,00 zł
Nazwa produktu
Phenolphthalein bisphosphate tetrasodium salt, ~95%
assay
~95%
Quality Segment
form
powder
impurities
Phenolphthalein, none detected, 5-10% solvent (actual content on label)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(OP([O-])([O-])=O)cc4
InChI
1S/C20H16O10P2.4Na/c21-19-17-3-1-2-4-18(17)20(28-19,13-5-9-15(10-6-13)29-31(22,23)24)14-7-11-16(12-8-14)30-32(25,26)27;;;;/h1-12H,(H2,22,23,24)(H2,25,26,27);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
HTMKLCRJVFFVDW-UHFFFAOYSA-J
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan | solubility - | solubility 10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear | solubility 10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| form powder | form powder, crystals or chunks | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay ~95% | assay - | assay ≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay) | assay ≥93% (HPLC), ≥93% (spectrophotometric assay) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?