Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3320,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(SC(C)(C)Sc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H48O2S2/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)32)28(4,5)6)34-31(13,14)35-20-17-23(29(7,8)9)26(33)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,32-33H,1-14H3
InChI key
FYPMFJGVHOHGLL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ABCA1(19), IL1B(3553), IL6(3569), TNF(7124)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| Gene Information human ... ABCA1(19), IL1B(3553), IL6(3569), TNF(7124) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Probucol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Lipoproteiny pakują cholesterol do transportu w osoczu, co jest niezbędne do transportu lipidów i funkcjonowania komórek w organizmie.
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P9672-50G | 04061832851358 |
| P9672-1G | 04061826036495 |